Learn More
Alfa Aesar™ Arg-Gly-Asp
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J65468.#0
Detalles adicionales : CAS : 99896-85-2 Peso : 0.00005kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456909
  • 141.00€ / 5 miligramos
Stock EU 6
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
346.34
5mg
Powder
RUO
RGD
HPLC
Fragment from cell-attachment domain of fibronectin; a cell-attachment peptide
Arginyl-glycyl-aspartic acid
-30° to -10°C
Arg-Gly-Asp
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only