missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARFRP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | ARFRP1 |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817654
|
Proteintech
17712-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807654
|
Proteintech
17712-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a membrane-associated GTP-ase which localizes to the plasma membrane and is related to the ADP-ribosylation factor (ARF) and ARF-like (ARL) proteins. This gene plays a role in membrane trafficking between the trans-Golgi network and endosomes. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.Especificaciones
ARFRP1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q13795, Q63055, Q8BXL7 | |
10139, 117051, 76688 | |
ARFRP1 Fusion Protein Ag12036 | |
Primary | |
-20°C | |
ARFRP1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ARF related protein 1, ARFRP1, ARL18, ARP, Arp1 | |
Arfrp1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |