Learn More
Arecoline hydrobromide, 98+%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 250131000
Detalles adicionales : CAS : 300-08-3 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 1544 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. | 100g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
300-08-3 | |
236.109 | |
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N | |
9301 | |
CN1CCC=C(C1)C(=O)OC.Br |
C8H14BrNO2 | |
MFCD00039041 | |
arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, arecoline hydrobromide, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide | |
methyl 1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate;hydrobromide |
Especificación
Arecoline hydrobromide | |
Glass bottle | |
168°C to 174°C | |
300-08-3 | |
C8H14BrNO2 | |
15, 768 | |
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N | |
methyl 1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate;hydrobromide | |
9301 | |
Powder |
Authentic | |
White to Yellow | |
100g | |
98+% | |
MFCD00039041 | |
arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, arecoline hydrobromide, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide | |
CN1CCC=C(C1)C(=O)OC.Br | |
236.109 | |
236.11 | |
≥98.0% |
Seguridad y manipulación
- Arecoline hydrobromide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.