Learn More
Honeywell Safety Products™ Arctic Gloves
Catalog Number 12640833
Click to view available options
Tamaño:
8
11
Handle frozen products safely and comfortably. Honeywell Safety Products™ Arctic Gloves can be used in cold storage conditions and by forklift operators and drivers.
  • Piel flor de cabra.
  • Tratamiento para repeler el agua Scotchguard™.
  • Pelo sintético.
  • Dorso elástico con costuras en zigzag.
  • Buena flexibilidad y excelente movilidad.
  • Flexible.
  • Buena resistencia mecánica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad Categoría de CE: II riesgos intermedios, normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 511-2004 sobre riesgos del trabajo a bajas temperaturas, categoría CE PPE: 2, garantía de calidad: ISO 9001/2000, número de certificado CE: n.° 0075/797/162/07/12/0587, número de declaración CE: N.° 0075/797/162/07/12/0587
Clasificación Movilidad: 5
Color Beige
Cut Resistance Rating 2
Material Cuero
Tipo de producto Guantes
Tamaño 8
Para utilizar con (aplicación) Sectores agricultura, construcción, edificación, restauración, energía, electricidad, alimentación, espacios verdes, hierro, acero, logística, pesca en alta mar, construcción naval, telecomunicaciones, servicios públicos y en la industria maderera
Incluye Dorso elástico, tratamiento Scotchguard™
Material de revestimiento Pelo sintético
Revestimiento
Índice de pinchazos 1
Resistente a Frío
Clasificación de desgarro 2
Longitud del puño (métrico) 30 cm
Diámetro del puño (métrico) 10 cm