Learn More
ARAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | ARAP2 |
---|---|
Concentración | 0.43 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823695
|
Proteintech
25143-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813695
|
Proteintech
25143-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ARAP2 also known as Centaurin-delta-1 is a protein with ARF-GAP, RHO-GAP, ankyrin repeat, RAS-associating, and pleckstrin homology domains. A phosphatidylinositol-3, 4, 5-trisphosphate-dependent GTPase-activating protein, ARAP2, binds to RhoA-GTP, but lacks the predicted catalytic arginine in the RHO-GAP domain and does not have RHO-GAP activity. It modulates actin cytoskeleton remodeling by regulating ARF and RHO family members. Usually ARAP2 is activated by phosphatidylinositol-3, 4, 5-trisphosphate (PtdIns(3, 4, 5)P3) binding and can be activated by phosphatidylinositol-3, 4-bisphosphate (PtdIns(3, 4, 5)P2) binding, albeit with lower efficiency. ARAP2 associates with focal adhesions and functions downstream of RhoA to regulate focal adhesion dynamics. It is usually detected in brain, thymus, lymph node, thyroid, spinal cord, trachea, heart, skeletal muscle, spleen, kidney, liver, placenta, lung and peripheral blood leukocytes. .Especificaciones
ARAP2 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8BZ05, Q8WZ64 | |
116984, 212285, 305367 | |
ARAP2 Fusion Protein Ag18469 | |
Primary | |
-20°C | |
ARAP2 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ARAP2, Centaurin delta 1, CENTD1, Cnt d1, KIAA0580, PARX, Protein PARX | |
Arap2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |