Learn More
Honeywell Safety Products™ Aracut™ Grip Gloves
Designed with PVC patterned dots for improved abrasion resistance and grip. Honeywell Safety Products™ Aracut™ Grip Gloves are knitted for hand conformity and dexterity and constructed with Kevlar™ fiber for cutting resistance and thermal protection.
Marca:  Honeywell Safety Products™ 2032085-06
Detalles adicionales : Peso : 0.04410kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12681073
Cantidad Precio
1 12.81€ / cada uno
10 11.50€ / cada uno
En stock, listo para ser enviado: 7
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes tejidos Kevlar™.
  • Se adaptan a la forma de la mano y proporcionan una buena movilidad.
  • Puntos de PVC azules en la palma para un mejor agarre y mayor resistencia a la abrasión.
  • Diseño tejido para adaptarse a la forma de la mano y facilitar la movilidad.
  • Excelente resistencia a los cortes y protección contra los riesgos térmicos propios de un entorno seco.
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
Calibre 10
Aramida, Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™
6
25 cm
Puntos de PVC
Guante
Palma y puntas de los dedos
En los sectores de la automoción, el montaje, la construcción, el vidrio, el metal y el papel
20/paq.
4
CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-94 CEE, EN 388-94 sobre riesgos mecánicos, CE categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE 0075/797/162/05/08/0134, número de declaración CE 0075/797/162/05/08/0134
3