Learn More
Alfa Aesar™ Ácido araquídico, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A19616.14
Detalles adicionales : CAS : 506-30-9 Peso : 0.02500kg
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444167
  • 274.00€ / 25 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Descripción
Descripción
Aplicaciones
El ácido araquídico se utiliza en la fabricación de productos farmacéuticos, jabones, cosméticos y envases de alimentos debido a sus propiedades de surfactante. El ácido araquídico es un ácido graso saturado con una cadena de 20 carbonos. Las dietas ricas en grasas saturadas, como el ácido araquídico, se asocian con un aumento de los niveles de lipoproteínas séricas de baja densidad.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter, etanol y DMF. No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
506-30-9
312.538
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
10467
Ácido icosanoico
C20H40O2
MFCD00002755
arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
CHEBI:28822
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Arachidic acid
25g
C20H40O2
14,764
Soluble in chloroform,ether,ethanol,and DMF. Insoluble in water.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
312.538
CHEBI:28822
98%
74°C to 76°C
506-30-9
MFCD00002755
arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Ácido icosanoico
10467
312.54
Videos
SDS Documentos