Learn More
BRAND™ AR-GLAS™ Stirring Rods
Constructed of AR-GLAS™. Tubes are fused closely at both ends.
Marca:  BRAND™ 135820
57.23 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.76000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10597641
  • 64.70€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricación de AR-GLAS™
  • Los tubos se unen estrechamente en ambos extremos.
  • Se suministran en paquetes de 50
Especificaciones
Especificaciones
8 mm
50/Paq.
Vidrio
250 mm