Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 65
Removes dirt and moisture more effectively than conventional mats, keeping floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
Marca: 3M™ Nomad™ 7000062958
Detalles adicionales : Peso : 4.99000kg
Descripción
- Alfombrilla de entrada textil, con propiedades de eliminación de humedad y suciedad finas superiores
- Detiene el 80 % de la suciedad y la humedad en la puerta
- Para aplicaciones de tráfico medio (de 500 a 1500 pasos por día)
- Pelo rizado de doble fibra, organizado en un patrón comprobado
- Mantiene su aspecto durante mucho tiempo
- Se recomienda como alfombrilla de segunda etapa, en condiciones de tráfico medio
- De larga duración y fácil de limpiar
Especificaciones
150 x 91,4 cm | |
Zonas de tráfico medio | |
1 unidad | |
91,4 cm |
Marrón | |
Nomad™ Aqua, serie 65 | |
7,5 mm | |
150 cm |