Learn More
Thermo Scientific™ Célula de conservación de agua Aqua-Tec™
Proteja sus valiosas muestras frente a contaminantes hídricos sin necesidad de usar productos químicos agresivos.
Marca:  Thermo Scientific™ 50109579
392.87 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21689" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Código de producto. 10003073
  • 420.00€ / paquete de 4
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La célula de conservación de agua Thermo Scientific™ Aqua-Tec™ le ofrece una forma revolucionaria para proteger sus valiosas muestras frente a contaminantes hídricos sin necesidad de usar productos químicos agresivos. Basta con colocar la célula de 9,4 cm en el depósito de agua de cualquier baño de agua o incubador de CO. Aqua-Tec evita la contaminación procedente del mayoría de tipos de bacteria, mohos y hongos durante un máximo de seis meses.
  • Se ha diseñado y probado específicamente para el uso en incubadores de CO2 y baños de agua de laboratorios
  • Eficacia probada durante un máximo de 6 meses contra bacterias, mohos y hongos.
  • Manipulación segura: no es necesario un protocolo de desecho especial.
  • Se autorregula para mantener la eficacia independientemente del nivel de agua.
  • Fácil de utilizar en equipos de cualquier fabricante.
Compliance
Registro de la EPA de EE. UU. 91025-1-95500
Especificaciones
Especificaciones
Alemania (N-86509), Suiza (CHZN2388), Irlanda (n.º de certificación 100694)
Plata elemental
Paquete de 4 células
11 mm
Baños de agua e incubadores de CO2
Célula de conservación de agua
94 mm
24 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Este producto solo está disponible en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Austria, Suiza, Suecia, Finlandia e Islandia