Learn More
Lovibond™ Discos de color Aqua Comparitor: Nitrato
Descripción
Para pruebas de agua con Aqua Comparator
Los discos de repuesto económicos facilitan las pruebas para nitrato utilizando el cuerpo Aqua Comparator. Solo tiene que introducir el disco en el Comparator y añadir el reactivo correspondiente (disponible por separado).
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de agua con Aqua Comparator™ |
| Para utilizar con (equipo) | Aqua comparator™ |
| temp | De 0 a 0,5 mg/l |
| Tipo | Disco de color de nitrato |