Learn More
Applied Biosystems™ Mezclas maestras de PCR TaqMan™ Universal
La mezcla maestra Applied Biosystems™ TaqMan™ PCR Universal es la solución de reactivo ideal cuando necesita una mezcla maestra para múltiples aplicaciones de 5' ADN nucleasa.
Marca:  Applied Biosystems™ 4305719
3980.19 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10594625
  • 5970.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
TaqMan Universal PCR Master Mix is the ideal reagent solution when you need a master mix for multiple 5' nuclease DNA applications. Applied Biosystems reagents have been validated with TaqMan assays and Applied Biosystems real-time systems to ensure sensitive, accurate, and reliable performance every time.
  • Contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ para ofrecer una mejor producción y un ensayo de 5' nucleasa más fiable que la ADN polimerasa AmpliTaq™.
  • Incluye una referencia interna pasiva basada en colorante ROX™ exclusivo para una precisión excelente en instrumentos Applied Biosystems™ de PCR en tiempo real.
  • Las mejoras en los tampones garantizan el rendimiento y la fiabilidad en todas las aplicaciones, incluso con secuencias ricas en GC.
  • La uracil-N-glicosilasa (UNG) AmpErase™ protege contra una reamplificación posterior de productos PCR que contienen uranio empobrecido para minimizar la contaminación cruzada.
  • Se ofrecen directrices de desarrollo rápido del ensayo para minimizar el tiempo de optimización.
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Especificaciones
Especificaciones
Se suministran a una concentración de 2X. La mezcla contiene ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, Uracil-DNA Glycosilase, dTNPs con dUTP, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Este paquete contiene 10 cajas con un tubo de 5 ml cada uno, suficiente para 2000 reacciones con un volumen total de 50 ul. Almacenar a 2-8 °C
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Alto
ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, GeneAmp 9600, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar
ROX (premezclado)
Mezcla maestra de PCR universal
Expresión génica, Genotipado, Análisis de miARN
50 mL
Sonda de cebado
qPCR
Estándar
10/Paq.
TaqMan™
10 x 5 mL
ADN (genómico), ADNc