Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube without Cap, 0.2 ml, assorted colors
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
1000 tubos de reacción MicroAmp sin tapones, 0,2 ml, colores variados
Requires
Tapones o un sellado completo de la placa
Para su uso con termocicladores de Applied Biosystems de 0,2 ml, incluidos el termociclador de 96 pocillos Veriti™, el sistema de PCR el GeneAmp™ 9700 y el termociclador Applied Biosystems 2720. Los tubos de reacción están diseñados de forma optimizada para PCR precisas.
- El grosor de plástico uniforme permite el calentamiento y la refrigeración uniformes para obtener resultados exactos.
- La superficie pulida y la parte inferior cónica permiten la máxima recuperación de la muestra.
- Disponible en transparente o en colores variados (rojo, naranja, azul y verde) para facilitar su identificación
- Ofrecen una exactitud y una uniformidad de temperatura fiables para una amplificación de PCR rápida y sin aceite.
- La pared cónica y delgada está diseñada para proporcionar un contacto óptimo con el bloque de muestras, mientras que el grosor uniforme de la pared garantiza una transferencia de calor óptima para obtener resultados de PCR precisos
- Los tubos han pasado rigurosas pruebas de calidad para garantizar resultados reproducibles
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Color | Surtido |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,2 mL |
| Volumen (métrico) | 0,25 mL |
| Cantidad | 1000 tubos |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Material | Polipropileno |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1000 tubos de reacción MicroAmp™ sin tapones, 0,2 ml, colores variados. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Velocidad de reacción | Rapidez |
| Mostrar más |