Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube with Cap, 0.2 mL, assorted colors
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
1000 tubos de reacción MicroAmp con tapones, 0,2 ml
Para su uso con termocicladores de Applied Biosystems de 0,2 ml, incluidos el termociclador de 96 pocillos Veriti™, el sistema de PCR GeneAmp™ 9700 y el termociclador Applied Biosystems 2720. Diseñado optimizado para PCR precisa.
- El grosor de plástico uniforme permite el calentamiento y la refrigeración uniformes para obtener resultados exactos.
- La tapa estanca con cierre de clic seguro garantiza un acoplamiento adecuado.
- La superficie pulida y la parte inferior cónica permiten la máxima recuperación de la muestra.
- Colores variados (rojo, naranja, azul y verde) para facilitar su identificación
- Disponibles en económicos packs a granel.
- Los tubos de reacción MicroAmp proporcionan una exactitud y uniformidad de temperatura incomparables para una amplificación de PCR rápida y sin aceite con nuestros termocicladores de 96 pocillos y 0,2 ml
- Los tubos han pasado rigurosas pruebas de calidad para garantizar resultados reproducibles, una temperatura y uniformidad de amplificación fiables para las muestras
- Los tapones también están disponibles en transparente, esterilizados en autoclave para proporcionar un inicio limpio y controlado, y en paquetes a granel
- Utilice las bandejas MicroAmp para facilitar la manipulación de la muestra y optimizar los resultados en nuestros termocicladores de 96 pocillos y 0,2 ml
PCR, PCR y PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Color | Surtido |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,2 ml |
| Volumen (métrico) | 0,25 ml |
| Cantidad | 1000 tubos |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Material | Polipropileno |
| Contenido y almacenamiento | ™ Los tubos de reacción MicroAmp con tapones, 0,2 ml 1000 tubos por paquete Almacenar a temperatura ambiente. |
| Velocidad de reacción | Rapidez |
| Mostrar más |