Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Multicolor Reaction Plates with Barcode
Solución ideal para trabajos que requieren una manipulación especial y un grado incluso mayor de durabilidad para el uso en experimentos con varios instrumentos
Marca:  Applied Biosystems™ 4483356
3406.83 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15293005
  • 5110.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems
  • Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
  • Construidas según el estándar ANSI™/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
  • Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
  • El uso de polipropileno y de un proceso de moldeo a altas temperaturas ayuda a evitar la unión de ADN, ARN y enzimas, mientras que el policarbonato proporciona estabilidad mecánica, planicidad y una durabilidad excelente
  • Opción ideal para su uso con sistemas robóticos/automatizados y en experimentos con varios instrumentos (p. ej. un termociclador, un termociclador en tiempo real y un analizador genético)
  • La estructura de pared fina permite ofrecer un ajuste perfecto en bloques térmicos con una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra
  • La identificación de pocillo negra y fácil de leer ayuda a minimizar errores de pipeteo y mejora la productividad de la preparación de muestras
  • Plataforma: Termociclador 2720, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7300, Sistema 7500, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, Sistema de PCR ProFlex™, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Termociclador SimpliAmp™, Termociclador Veriti™ Dx Thermal, Termociclador Veriti, Sistema ViiA™ 7 Dx, Sistema ViiA 7
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
Especificaciones
Especificaciones
Incluye código de barras
Almacenar a temperatura ambiente.
MicroAmp™
Microplaca
Semi
0,3 ml
0,2 ml
Estándar
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
500 placas
Sistema óptico, Varios
Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Policarbonato/polipropileno, Polipropileno
96
500