Learn More
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM Reagent Kit
Proporciona componentes de PCR empaquetados individualmente y el colorante de HRM MeltDoctor™ necesario para el análisis de fusión de alta resolución.
Marca: Applied Biosystems™ 4425557
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ 360, tampón AmpliTaq Gold 360, potenciador 360 GC, mezcla de dNTP GeneAmp™, colorante de HRM MeltDoctor (20X)
Descripción
El análisis mediante fusión de alta resolución (HRM) es un método de análisis post-PCR (reacción en cadena de la polimerasa) utilizado para identificar la variación genética en las secuencias de ácido nucleico.
El análisis mediante fusión de alta resolución (HRM) es un método de análisis post-PCR (reacción en cadena de la polimerasa) utilizado para identificar la variación genética en las secuencias de ácido nucleico.
Este kit incluye:
- ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ 360 que, cuando se combina con el tampón AmpliTaq Gold™ 360 y el potenciador GC 360, amplifica una amplia gama de contextos de secuencia de ADN. La ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ 360 ofrece una cobertura de 360° para una gama completa de objetivos
- Mezcla de dNTP GeneAmp™
- Colorante de HRM MeltDoctor, una forma estabilizada de la tinción de ácido nucleico bicatenario fluorescente SYTO™ 9 desarrollado por Molecular Probes
Análisis de expresión génica e identificación de genotipos, análisis de variación genética mediante PCR en tiempo real, identificación de genotipos y perfiles genómicos, análisis de fusión de alta resolución (HRM), análisis de metilación, análisis de HRM sensible a la metilación, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de ARN no codificante y epigenética, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Especificaciones
Este kit incluye: Polimerasa de ADN AmpliTaq Gold™ 360 (2 x 50 µl, cada una a 5 U/µl), tampón AmpliTaq Gold™ 360, potenciador GC 360, mezcla de dNTPs GeneAmp™ y colorante MeltDoctor™ HRM (20x). El kit proporciona suficientes materiales para 250 reacciones de 20 µl cuando se utilizan 2 U de AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase por reacción. Almacenar de -15° a -25° LLa vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 | |
Sistema 7500 Fast, sistema HT 7900 Fast | |
Colorante de HRM (fusión de alta resolución), SYTO 9 | |
Kit de reactivos de Hrm | |
ADN (genómico), ADNc |
HRM | |
qPCR | |
Análisis de HRM (fusión de alta resolución), barrido de mutaciones | |
SNP (desconocidos o numerosos), objetivos epigenéticos | |
MeltDoctor™ | |
PCR en tiempo real (PCRq) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.