Learn More
Applied Biosystems™ Peines con punta de repuesto de pocillo profundo MagMAX™ Express -96
Para uso con procesadores de partículas magnéticas de pocillos profundos MagMAX Express-96
Marca: Applied Biosystems™ 4388487
Detalles adicionales : Peso : 6.49000kg
Includes: 100 peines
Descripción
- Compatible con los modelos 4400077 y 4400079
Veterinaria, preparación de muestras para análisis veterinarios, purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARN total, purificación automatizada de ADN/ARN viral, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento total de ARN, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de muestras bacterianas, ARN total de sangre, purificación de ARN/ADN viral
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Procesador de partículas magnéticas de pocillos profundos MagMAX Express-96 | |
MagMAX |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.