Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Gold Buffer & MgCl2
Marca: Applied Biosystems™ 4306898
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Includes: Seis tampones para PCR Gold GeneAmp 10X de 1,5 mm y 25 mm de MgCl2
Descripción
Cuando se realiza una dilución 1:10, se obtienen un pH y una fuerza iónica óptimos para la activación y la amplificación de la PCR con la ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, lo que garantiza el máximo rendimiento.
- Sin iones de magnesio y sin gelatina
- Se proporciona una solución separada de MgCl2.
- Al utilizarse juntos, el tampón GeneAmp 10X PCR II y la solución MgCI2 ofrecen más versatilidad en la optimización de la concentración de iones de magnesio para lograr una amplificación de PCR óptima con cualquier conjunto específico de primers y plantilla de ADN
Especificaciones
• 6 x 1,5 ml tampón de PCR GeneAmp Gold 10X • 6 x 1,5 ml 25 mm MgCl2 Almacénese entre -15 y -25 °C. |
|
Kit | |
GeneAmp™ | |
Hielo seco | |
6 x 1,5 mL |
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Tampón de PCR Gold 10X | |
10X |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.