Learn More
Invitrogen™ Centri-Sep™ Spin Columns
Purificación rápida y eficiente de ácidos nucleicos
295.00€ - 718.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
---|---|
Formato | Cartucho precargados, Peines, Tubos |
Línea de productos | Centri-Sep™ |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13433079
|
Invitrogen™
401762 |
100 columnas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15544314
|
Invitrogen™
401763 |
32 columnas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Las columnas de centrifugación Centri-Sep™ utilizan gel Centri-Sep™, que proporciona una excelente recuperación de fragmentos de ADN mayor de 16 bp, mientras que elimina más del 98 % de las sales, NTP y otras impurezas de bajo peso molecular
- Características de las columnas Centri-Sep™: Procesa las muestras más rápido que las columnas de ultrafiltración
- Logra una separación rápida y eficiente
- Permite el uso de tampones personalizados
- Tamaño práctico de muestras de 20–100 μl.
- Formato de gel seco
- Almacenamiento a temperatura ambiente
- Formato de microcentrífuga
- Diseñado para el rendimiento: El diseño de la columna se basa en la descripción de la filtración de gel para la purificación de ADN a partir de reacciones de traducción por corte (nick translation) de Sambrook et al. Cada unidad Centri-Sep consta de un tubo de microcentrífuga especialmente fritado, gel seco, un tubo de lavado y un tubo de recogida de muestras, todos específicamente diseñados para este propósito
- Excelente recuperación el gel Centri-Sep proporciona una excelente recuperación de fragmentos de ADN con tamaños superiores a 16 bp o 25-mer, mientras que elimina > 98 % de sales, NTP y otras impurezas no deseadas de bajo peso molecular
- Versátil el gel de columna se hidrata con agua de grado reactivo o un tampón de su elección, y se centrifuga en una microcentrífuga o centrífuga oscilante para eliminar el líquido intersticial. La muestra se aplica a la columna y se vuelve a centrifugar, lo que le deja no solo con una muestra purificada mediante la eliminación de componentes de bajo peso molecular, sino también intercambiada en el tampón de su elección
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de reacción secuencial
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente | |
Cartucho precargados, Peines, Tubos | |
Centri-Sep™ | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.