Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I
Una ADN polimerasa recombinante termoestable de 94 kDa
243.00€ - 13610.00€
Especificaciones
Método de detección Sonda de cebado
Formato Enzima independiente
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq
Velocidad de reacción Estándar
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Ver más especificaciones
Includes: Contents: 5 x 200μL of AmpliTaq DNA Polymerase (5U/μL); 4 x 1.5mL of GeneAmp 10X PCR Buffer II (500mM KCl, 100mM Tris-HCl pH 8.3); 4 x 1.5mL of 25mM MgCl2.
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10147874
Ver documentos Detalles de la promoción
Applied Biosystems™
N8080155
5000 unidades
3150.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10468254
Ver documentos Detalles de la promoción
Applied Biosystems™
N8080171
1000 unidades
836.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10516375
Ver documentos Detalles de la promoción
Applied Biosystems™
N8080185
25.000 unidades
13610.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10458064
Ver documentos Detalles de la promoción
Applied Biosystems™
N8080152
3000 unidades
2090.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10585025
Ver documentos Detalles de la promoción
Applied Biosystems™
N8080160
250 unidades
243.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
ADN polimerasa recombinante obtenida por la expresión de forma modificada del gen de la ADN polimerasa Thermus aquaticus (Taq) en E. coli. Es la enzima más ampliamente caracterizada disponible para el proceso de PCR y su naturaleza recombinante y método de purificación proporcionan una pureza y reproducibilidad inigualables.
  • La enzima más ampliamente caracterizada disponible para el proceso de PCR, un testimonio de su utilidad y eficacia general
  • Su perfil de actividad térmica la hace buena para aplicaciones de PCR
  • Controles de calidad para garantizar resultados reproducibles
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
Sonda de cebado
ADN polimerasa AmpliTaq
5' - 3'
ADN polimerasa
1 X
3'-A
5 kb o menos
Enzima independiente
Estándar
AmpliTaq™
5 U/μl, 10 X
No
Componentes separados
ADN
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.