Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA Polymerase
Tienda Applied Biosystems Productos
Descripción
Includes
AmpliTaq 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of the Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
The Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA Polymerase, when used with the new enhanced AmpliTaq 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. Compared to the original AmpliTaq DNA Polymerase, AmpliTaq 360 DNA Polymerase is purified by an additional proprietary separation process that reduces contaminating bacterial DNA sequences from the enzyme preparation. This ultra-pure enzyme reduces false positive results, amplifies low-level target sequences, and, when combined with the proprietary AmpliTaq 360 Buffer Kit, promotes the amplification of a variety of templates, including those from bacterial and human genomes.
Cuando se utiliza con el tampón 360 mejorado, la enzima ultrapura, reduce los resultados falsos positivos, amplifica las secuencias de objetivos de bajo nivel y promueve la amplificación de una variedad de plantillas, incluidas las de genomas bacterianos y humanos, para una excelente especificidad, reproducibilidad y rendimiento en una amplia gama de objetivos. En comparación con la ADN polimerasa AmpliTaq original, la polimerasa AmpliTaq 360 se ha purificado mediante un proceso de separación adicional exclusivo para eliminar las secuencias de ADN bacteriano contaminantes de la preparación de la enzima.
- Reduce los resultados falsos positivos
- Amplifica las secuencias de objetivos de bajo nivel
- Combinado con el exclusivo kit de tampones AmpliTaq 360, promueve la amplificación de una variedad de plantillas, incluidas las de genomas bacterianos y humanos
- Optimizado para la gama más amplia de objetivos, desde los más cotidianos hasta los más complejos
- Niveles de sensibilidad y rendimiento inigualables
- Potenciador de GC líder del mercado para una amplificación robusta de secuencias ricas en GC
- Consigue datos de secuenciación de la más alta calidad
- Embalaje sostenible, menos residuos
consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | ADN polimerasa AmpliTaq™ 360 se suministra en 5 U⁄µl con tampón de PCR AmpliTaq™ 360 10X, 25 mm de M2Cl2 y 360 de potenciador de GC. Normalmente se suministran 1,5 ml de cada tampón AmpliTaq 360, 25 mm de MgCl2 y 360 de potenciador de GC se suministra con cada 250 U de enzima. • La enzima tampón de almacenamiento se suministra en Tris de 20 mm, pH 9,0, KCl de 100 mm, EDTA de 0,1 mm, DTT de 1 mm, Tween 20 al 0,5 % (w⁄v), glicerol al 50 % (v⁄v) • Fuente: Forma recombinante y modificada del gen de la ADN polimerasa Thermus aquaticus expresada en E. coli Todas las soluciones se preparan en agua desionizada esterilizada por filtro. Cuando se almacena de -15 a -25 °C, este producto mantiene el rendimiento al menos hasta la fecha de caducidad en la etiqueta del tubo. Antes de su uso, descongele los componentes congelados a temperatura ambiente y mezcle bien. El producto está garantizado hasta 12 meses como se indica en la fecha de caducidad. |
| Formato | Enzima independiente |
| GC-Rich PCR Performance | Medio |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq 360 |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Actividad exonucleasa | 5' - 3' |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Tipo de producto | ADN polimerasa |
| Cantidad | 25 x 1000 unidades |
| Mostrar más |