Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA Polymerase
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
AmpliTaq 360 DNA Polymerase is supplied at 5U/μL with 10X AmpliTaq 360 PCR Buffer, 25mM M2Cl2, and 360 GC Enhancer. Typically, 1.5mL of each of AmpliTaq 360 Buffer, 25mM MgCl2, and 360 GC Enhancer is supplied with each 250U of enzyme. Storage Buffer Enzyme is supplied in 20mM Tris, pH 9.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% (w/v) Tween 20, 50% (v/v) glycerol. Source: Recombinant, modified form of the Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli. All solutions are prepared in deionized, filter-sterilized water.
The Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA Polymerase, when used with the new enhanced AmpliTaq 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. Compared to the original AmpliTaq DNA Polymerase, AmpliTaq 360 DNA Polymerase is purified by an additional proprietary separation process that reduces contaminating bacterial DNA sequences from the enzyme preparation. This ultra-pure enzyme reduces false positive results, amplifies low-level target sequences, and, when combined with the proprietary AmpliTaq 360 Buffer Kit, promotes the amplification of a variety of templates, including those from bacterial and human genomes.
Cuando se utiliza con un tampón 360 mejorado, enzima ultrapura, se reducen los resultados de falsos positivos, amplifica las secuencias de objetivos de bajo nivel y promueve la amplificación de una variedad de plantillas, incluidas las de genomas bacterianos y humanos, para una excelente especificidad, reproducibilidad y rendimiento en gran variedad de objetivos. La ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 se ha purificado mediante un proceso de separación adicional patentado en el que se eliminan los contaminantes de secuencias de ADN bacteriano de la preparación de la enzima.
- Reduce los resultados de falsos positivos
- Amplifica las secuencias de objetivos de bajo nivel
- Combinado con el kit de tampón AmpliTaq 360 exclusivo, promueve la amplificación de una variedad de plantillas, incluidas las de genomas bacterianos y humanos
- Optimizado para la gama más amplia de objetivos, desde los más cotidianos hasta los más complejos
- Inigualable sensibilidad y rendimiento
- Potenciador de GC líder del mercado para una amplificación robusta de secuencias ricas en GC
- Consigue datos de secuenciación de la más alta calidad
- Embalaje sostenible menos residuos
consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinario
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μL |
| Contenido y almacenamiento | La ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 se suministra en 5 U/μl con el tampón para PCR AmpliTaq Gold 360 10X, 25 mm M2CL2 y el potenciador 360 GC. Normalmente, con cada 250 U de enzima se suministran 1,5 ml de cada tampón AmpliTaq Gold 360, 25 mm MgCl2 y el potenciador 360 GC. La enzima del tampón de almacenamiento se suministra en 20 mm de Tris, pH 9,0, 100 mm de KCl, 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 0,5 % (p/v) de Tween 20,50 % (v/v) de glicerol. Fuente: Forma recombinante y modificada del gen de la ADN polimerasa Thermus aquaticus expresada en E. coli. Todas las soluciones se preparan en agua desionizada y esterilizada por filtro. Cuando se almacena entre -15 y -25 °C, este producto mantiene el rendimiento al menos hasta la fecha de caducidad en la etiqueta del tubo. Antes de su uso, descongele los componentes congelados a temperatura ambiente y mézclelos bien. El producto está garantizado hasta 12 meses, tal y como se indica en la fecha de caducidad. |
| Formato | Stand-alone enzyme |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 |
| Actividad exonucleasa | 5' - 3' |
| Cantidad | 3000 unidades |
| Fidelidad (frente a Taq) | 1 X |
| Sobrante | 3'-A |
| Formato de reacción | Componentes separados |
| Mostrar más |