Learn More
Alfa Aesar™ Apoptosis Inhibitor II, Ns3694
Inhibits apoptosome formation
Marca:  Alfa Aesar™ J65987.MF
Detalles adicionales : CAS : 426834-38-0 Peso : 0.00050kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497169
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
50mg
2° to 8°C
Inhibits apoptosome formation
C15H10ClF3N2O3
4-Chloro-2-(3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ureido)benzoic acid
White
Powder
426834-38-0
358.70g/mol
Signal Transduction Reagent
Videos
SDS Documentos