Learn More
Invitrogen™ Human APH1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0437
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15246649
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
APH1 Synthetic Peptide, PEP-0437, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 13 amino acids near the amino terminus of human APH1PEP-0437 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20317.
Especificaciones
Especificaciones
51107
purified
Human APH1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q96BI3
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
APH1A
0.02% sodium azide
50 μg
PBS