missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APBA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | APBA2 |
---|---|
Concentración | 0.14 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819264
|
Proteintech
19781-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809264
|
Proteintech
19781-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
APBA2, a member of the X11 protein family, is a phosphotyrosine-binding domain protein and is a neuronal adapter protein that interacts with amyloid precursor protein (APP) and neuritic plaques in the brains of patients with Alzheimer′s disease. It stabilizes APP and inhibits production of proteolytic APP fragments including the Abeta peptide that is deposited in the brains of Alzheimer′s disease patients. APBA2 is believed to be involved in signal transduction processes and is also regarded as a putative vesicular trafficking protein in the brain that can form a complex with the potential to couple synaptic vesicle exocytosis to neuronal cell adhesion. Recent reports suggest that it may also be a candidate gene for autism.Especificaciones
APBA2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P98084, Q99767 | |
11784, 321 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
APBA2 |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Adapter protein X11beta, APBA2, D15S1518E, HsT16821, LIN 10, Mint 2, MINT2, Neuron specific X11L protein, X11L | |
Apba2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |