missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ AP4M1 Recombinant Protein

Marca:  Abnova™ H00009179-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16103372

  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH18705
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
75.57
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AP4M1
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
9179
AP4M1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
MU-4/MU-ARP2
AP4M1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales