Learn More
Abnova™ AP4M1 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH18705
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 9179
Peso molecular 75.57
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16193362
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009179-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16103372
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009179-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH18705
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
75.57
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
MU-4/MU-ARP2
AP4M1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
9179
AP4M1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AP4M1
Human
Recombinant
Solution