Learn More
Invitrogen™ Anza™ Alkaline Phosphatase
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
Marca: Invitrogen™ IVGN2204
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Includes: Fosfatasa alcalina Anza™, tampón 10X Anza™ tampón rojo 10X Anza™
Descripción
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.• Utiliza el tampón 10X Anza
• Protocolo de digestión y desfosforilación en un solo paso
• Protocolos disponibles de desfosforilación en dos pasos
• Inactivación por calor en 5 minutos
Certifications
CoA
Especificaciones
Fosfatasa alcalina Anza de 500 μl Tampón Anza (10X) de 500 μl Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl Almacenar a entre - 5 y - 30 °C. |
|
Fosfatasa alcalina | |
500 reacciones | |
Anza™ |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
Tampón 10X | |
Fosfatasa alcalina |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.