Learn More
Invitrogen™ Anza™ 7 BshTI
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
118.00€ - 471.00€
Especificaciones
Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
---|---|
Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm |
Enzima | BshTI |
Tampón compatible | Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X |
Sensible a la inactivación del calor | No |
Includes: Anza™ Restriction Enzyme, Anza™ 10X Buffer, Anza™ 10X Red Buffer
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15542430
|
Invitrogen™
IVGN0074 |
250 U |
118.00€
250 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15545680
|
Invitrogen™
IVGN0076 |
1200 U |
471.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.• Un tampón para todas las enzimas de restricción
• Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
• Digestión completa en 15 minutos
• Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
Especificaciones
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
BshTI | |
No | |
No | |
Clonación tradicional |
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm | |
Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X | |
37 °C | |
Sistema de clonación de enzimas de restricción | |
Anza™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.