Learn More
Abnova™ ANXA8 (Human) Recombinant Protein
Human ANXA8 full-length ORF ( AAH04376, 1 a.a. - 327 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000244-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16191501
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAWWKSWIEQEGVTVKSSSHFNPDPDAETLYKAMKGIGTNEQAIIDVLTKRSNTQRQQIAKSFKAQFGKDLTETLKSELSGKFERLIVALMYPPYRYEAKELHDAMKGLGTKEGVIIEILASRTKNQLREIMKAYEEDYGSSLEEDIQADTSGYLERILVCLLQGSRDDVSSFVDPGLALQDAQDLYAAGEKIRGTDEMKFITILCTRSATHLLRVFEEYEKIANKSIEDSIKSETHGSLEEAMLTVVKCTQNLHSYFAERLYYAMKGAGTRDGTLIRNIVSRSEIDLNLIKCHFKKMYGKTLSSMIMEDTSGDYKNALLSLVGSDP
Especificaciones
Especificaciones
AAH04376
annexin A8-like 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ANXA8L2
GST
244
Wheat germ expression system
25 μg
ANXA8, FLJ32754, FLJ54151, bA145E20.2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer