Learn More
SymLine Control de nivel continuo Accesorios
Accesorios para el control de nivel continuo
Marca:  SymLine 108099
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10272510
  • 210.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Medición continua de los niveles de llenado: supervisión permanente de cartuchos no transparentes; no hay problemas con la unidad de control de nivel continuo.
Especificaciones
Especificaciones
Felpudo antiestático
1,22 m
Incluye cable a tierra (conector con cierre a presión).
Alfombrilla antiestática, acetato de etileno y vinilo, dimensiones (An x Al x P): 610 x 1220 x 3 mm
610 mm
Eliminación/disipación de la carga estática