Learn More
Alfa Aesar™ Antisauvagine-30
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66055.|D
Detalles adicionales : CAS : 220673-95-0 Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447269
  • 416.16€ / 0.50 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
3650.25
0.5mg
DPhe-His-Leu-Leu-Arg-Lys-Met-Ile-Glu-Ile-Glu-Lys-Gln-Glu-Lys-Glu-Lys-Gln-Gln-Ala-Ala-Asn-Asn-Arg-Leu-Leu-Leu-Asp-Thr-Ile
-30° to -10°C
HPLC
Solid
RUO
Antisauvagine-30
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only