Learn More
Antimicina A, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058241
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
1397-94-0
C28H40N2O9
548.633
MFCD01779723
UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
16218979
[(2R,3S,6S,7R)-3-[(3-Formamido-2-hidroxibenzoil)amino]-8-hexil-2,6-dimetil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-il] 3-metilbutanoato
CCCCCCC1C(C(OC(=O)C(C(OC1=O)C)NC(=O)C2=C(C(=CC=C2)NC=O)O)C)OC(=O)CC(C)C
1397-94-0
C28H40N2O9
548.633
MFCD01779723
UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
16218979
[(2R,3S,6S,7R)-3-[(3-Formamido-2-hidroxibenzoil)amino]-8-hexil-2,6-dimetil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-il] 3-metilbutanoato
CCCCCCC1C(C(OC(=O)C(C(OC1=O)C)NC(=O)C2=C(C(=CC=C2)NC=O)O)C)OC(=O)CC(C)C
Antimycin A is used to study the specific sites of reactive oxygen species production in mitochondria isolated from skeletal muscle of chronic obstructive pulmonary disease patients, and its relationship with local oxidative stress induced by exercise.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La antimicina A se utiliza para estudiar los sitios específicos de producción de especies reactivas de oxígeno en mitocondrias aisladas de músculo esquelético de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como su relación con el estrés oxidativo local inducido por el ejercicio.
Solubilidad
Soluble en etanol al 100 %. Insoluble en agua.
Notas
Aislada de Streptomyces sp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Antimycin A
Tipo Antimycin A
Forma física Polvo
Punto de fusión 149°C to 150°C
Número UN UN3462
Índice Merck 14,714
Información de solubilidad Soluble in 100% ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.63
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 mg
Sensibilidad Light sensitive