Learn More
Antimony(V) chloride, 99%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 041978.30
Detalles adicionales : CAS : 7647-18-9 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 1730 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314977
  • 89.40€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7647-18-9
299.01
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
24294
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Cl5Sb
MFCD00011213
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
pentachloro-$l^{5}-stibane
Especificaciones
Antimony(V) chloride
99%
MFCD00011213
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
299.01
299.02
Pungent
250g
7647-18-9
Cl5Sb
Red-yellow liquid
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
pentachloro-$l^{5}-stibane
24294
Liquid
Red-Yellow