missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Antimony Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 1M, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7073201
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
134030
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
134030

Solución de metal estándar de calcio 1000 ppm, para AAS, solución HCl 1M

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Envase Frasco de plástico de HDPE
Cantidad 100 mL
Color Incolora
Forma física Líquido
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'