Learn More
Hidrato de tartrato de potasio antimonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11444243
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
331753-56-1
C8H4K2O12Sb2
613.83
MFCD00148863
GUJUCWZGYWASLH-UHFFFAOYNA-J
potassium antimony tartrate hydrate, potassium antimony iii tartrate hydrate, acmc-20ajv8, antimony 3+ potassium hydrate ditartrate
dipotassium 5,11-dioxo-2,6,8,12,13,14-hexaoxa-1,7-distibatricyclo[8.2.1.1⁴,⁷]tetradecane-3,9-dicarboxylate
[K+].[K+].[O-]C(=O)C1O[Sb]2OC(C(O[Sb]3OC1C(=O)O3)C([O-])=O)C(=O)O2
331753-56-1
C8H4K2O12Sb2
613.83
MFCD00148863
GUJUCWZGYWASLH-UHFFFAOYNA-J
potassium antimony tartrate hydrate, potassium antimony iii tartrate hydrate, acmc-20ajv8, antimony 3+ potassium hydrate ditartrate
dipotassium 5,11-dioxo-2,6,8,12,13,14-hexaoxa-1,7-distibatricyclo[8.2.1.1⁴,⁷]tetradecane-3,9-dicarboxylate
[K+].[K+].[O-]C(=O)C1O[Sb]2OC(C(O[Sb]3OC1C(=O)O3)C([O-])=O)C(=O)O2
Antimony potassium tartrate hydrate is a compound used in the treatment of schistosomiasis. It is also used in the textile industry to aid in binding certain dyes to fabrics. It finds application in medicine as an expectorant and a nauseant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de tartrato de potasio antimonio es un compuesto utilizado en el tratamiento de la esquistosomiasis. También se utiliza en la industria textil para ayudar a la unión de determinados colorantes a los tejidos. Se usa en la medicina como expectorante y como nauseante.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Incompatible con ácidos minerales, bases fuertes, carbonatos, plomo, sales de plata y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Antimony potassium tartrate hydrate
Densidad 2.607
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 500 g
Número UN UN1551
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.82 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%