Learn More
Antimony, plasma standard solution, Specpure™, Sb 1000mug/ml, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 047103.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447385
  • 188.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío
04-01-2021
Sb in 30% HCl
MFCD00134030
Especificaciones
Antimony, plasma standard solution, Specpure™
MFCD00134030
Sb 1000mug/ml
Acidic
Sb in 30% HCl
UN1789
Liquid
500mL
Videos
SDS Documentos