Learn More
Alfa Aesar™ Antimony, plasma standard solution, Specpure™, Sb 10,000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 047147.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447415
  • 303.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío
23-12-2020
MFCD00134030
Especificaciones
Antimony, plasma standard solution
MFCD00134030
Sb in 30% HCl
Specpure™
500mL
Sb 10,000μg/mL
UN1789
Liquid
Acidic
Videos
SDS Documentos