Learn More
Pentafluoruro de antimonio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10016812
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
7783-70-2
F5H8Sb
224.82
MFCD00011219
VBKPQOIVRXDIEL-UHFFFAOYSA-N
antimony pentafluoride, antimony v fluoride, pentafluoroantimony, antimony v pentafluoride, antimony fluoride sbf5, hsdb 442, antimonypentafluoride, pentafluorostibine, pentafluorostiborane
Pentafluoruro de antimonio
F.F.F.F.F.[SbH3]
7783-70-2
F5H8Sb
224.82
MFCD00011219
VBKPQOIVRXDIEL-UHFFFAOYSA-N
antimony pentafluoride, antimony v fluoride, pentafluoroantimony, antimony v pentafluoride, antimony fluoride sbf5, hsdb 442, antimonypentafluoride, pentafluorostibine, pentafluorostiborane
Pentafluoruro de antimonio
F.F.F.F.F.[SbH3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 149.4°C
Nombre del producto químico o material Antimony pentafluoride
Punto de fusión 7.0°C
Nombre de nota 99.5+%
Color Blanco
Forma física Escamas brillantes o polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal SbF5
Fieser 05,19; 06,23; 09,2
Índice Merck 15, 687
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: forming hf and antimonyoxide, soluble in kf and liquid so2
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.74
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.99
Densidad 2.9900g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony pentafluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.