Learn More
Alfa Aesar™ Antimony(III) sulfide, 99.5% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 041782.09
Detalles adicionales : CAS : 1345-04-6 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1549 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308938
  • 30.50€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1345-04-6
MFCD00011217
Especificación
Antimony(III) sulfide
(metals basis)
UN1549
339.68
99.5%
550°C
1345-04-6
MFCD00011217
14,713
Pieces
25mm & down
10g