Learn More
Antimony, AAS standard solution, Specpure™, Sb 1000mug/ml, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 047197.AE
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457465
  • 38.30€ / 100 ml
En stock 6
Añadir a la cesta
Especificación
7732-18-5
Sb in 30% HCl
MFCD00134030
Especificación
Antimony
7732-18-5
MFCD00134030
Sb 1000mug/mL
Acidic
AAS standard solution, Specpure™
Sb in 30% HCl
UN1789
Liquid
100mL