Learn More
Alfombrillas antibacterianas
Utilice las alfombrillas antibacterianas CEEC Control Environ Eqpt Corp™ para adherirlas directamente al suelo o a un marco de aluminio. Después de su uso, retire las hojas, que están fabricadas en polietileno.
276.06€ - 511.00€
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11886383
|
CEEC Control Environ Eqpt
177548 |
Blanco | 61 x 91 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11896383
|
CEEC Control Environ Eqpt
178012 |
Blanco | 91 x 114 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11806393
|
CEEC Control Environ Eqpt
177767 |
Blanco | 91 x 114 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11846393
|
CEEC Control Environ Eqpt
CSM364534B |
Blue | 91 x 114 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Lista de las bacterias y de los mohos retenidos• Gram +: Bacillus, Brevibacterium, Cellulomonas, Sarchina, Staphyloccus, Streptococcus, Streptomyces
• Fungi: Aspergillus, Aureobasidium, Candida, Chaetomium, Cladosporium, Gliociadium, Lentinus, Lenzites, Mucor, Penicilium, Phoma, Rhizopus, Rhototorula, Saccharomyces, Trichophyton.
Especificaciones
Paquete de 120 |