Learn More
Etiqueta policlonal anti-TAP, Thermo Scientific™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen CAB1001
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10506450
  • 286.00€ / 50 microgramos
En stock 5
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Epitope tags provide a method to localize gene products in a variety of cell types, study the topology of proteins and protein complexes, identify associated proteins, and characterize newly identified, low abundance or poorly immunogenic proteins when protein specific antibodies are not available. Tandem affinity purification (TAP) is an affinity purification method for isolation of TAP-tagged proteins together with associated proteins. The protocol involves the fusion of the "TAP tag" (typically a calmodulin binding peptide (CBP), a tobacco etch virus protease (TEV protease) cleavage site and Protein A) to the protein of interest. The TAP technique is useful in analyzing in vivo interactions.
Especificación
Especificación
Grifo
Fracción de inmunoglobulina purificada de antisuero de conejo, suministrada en forma líquida
Sin marcar
Sin purificar
Conejo
IgG
50 µg
Almacenar a 4 °C. Almacenar en la oscuridad. NO CONGELE ESTOS PRODUCTOS.
Primary
Tag
Inmunotransferencia (Western Blotting), Inmunotransferencia (Western Blotting), Inmunotransferencia (Western Blotting)
0.5 mg/mL
50 µg de anticuerpo (0.5 mg/ml) en tampón antimicrobiano (BBS) [compuesto de borato de sodio, ácido bórico NaCl y 100 mM de EDTA], pH 8.4.
Tobacco Etch Virus; Tandem affinity purfication tag
Péptido conjugado con KLH que representa el extremo C de la construcción tras la disociación de TEV.
Antigen affinity chromatography
RUO
Principal