Learn More
POTEF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA546592
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Código de producto. 15597212
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Peptide sequence: KVPRKDLIVM LRDTDVNKQD KQKRTALHLA SANGNSEVVK LLLDRRCQLN Sequence homology: Human: 100%
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
POTEF
Polyclonal
Unconjugated
POTEF
POTEF
Synthetic peptide directed towards the middle region of human POTEF
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
A5A3E0
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
728378
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles