Learn More
PJCG2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA539862
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Código de producto. 15526731
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
PJCG2
Polyclonal
Unconjugated
OR7E13P
OR7E13P
A synthetic peptide derived from the internal region of human PJCG2
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Olfactory-like receptor PJCG2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10820
-20°C