missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2Y1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA534071

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 15332551

  • 514.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Marmoset, Bat (100%).

P2Y1 Polyclonal antibody specifically detects P2Y1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones

Especificaciones

P2Y1
Polyclonal
Unconjugated
P2ry1
ADP receptor; ATP receptor; P2 purinoceptor subtype Y1; P2 purinoreceptor subclass 2Y; P2RY1; P2y; P2Y ATP receptor 1; P2Y purinoceptor 1; P2Y1; P2Y1 receptor; p2y1r; p2y-1-r; platelet ADP receptor; Purinergic receptor; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled 1; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 1; purinergic receptor P2Y1; Purinoceptor p2y1; Purinoceptor p2yr1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5028
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P47900
P2ry1
Synthetic 15 amino acid peptide from 2nd extracellular domain of human P2RY1 / P2Y1.
50 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales