Learn More
anti-p27Kip1, Polyclonal, Epredia™ Lab Vision™
Marca:  Epredia RB-9019-P
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Código de producto. 12693317
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
p27Kip1
200μg/mL
Rabbit
1 mL
Cancer and Tumor Biology
Human, Mouse, Rat
IgG
Polyclonal
Unconjugated
Synthetic peptide derived from C-terminal of human p27Kip1
RUO
Primary
Concentrated