Learn More
JAK1 Mouse, Unlabeled, Clone: 73, BD
Mouse Monoclonal Antibody
343.00€ - 675.00€
Especificaciones
Antígeno | JAK1 |
---|---|
Clon | 73 |
Concentración | 250μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15825349
|
BD Biosciences
610231 |
50 μg |
343.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15835349
|
BD Biosciences
610232 |
150 μg |
675.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The JAK family of receptor-associated protein kinases is directly involved in interferon (IFN) response pathways. The JAK family contains at least three members: JAK1, JAK2, and Tyk2. Each protein is approximately 130kDa and contains a C-terminal tyrosine kinase domain, an adjacent kinase or kinase-related domain, and five other domains that are highly conserved among family members. In several human and murine cell lines, JAK1 is rapidly tyrosine phosphorylated in response to IFN-α and IFN-γ. JAK1 is required for the phosphorylation of the transcription factor Stat1 (p91), in response to IFNs-α or IFN-γ. JAK1 is also necessary for the efficient phophorylation of Stat2 (p113) in response to IFN-α and for the phosphorylation of Tyk2 or JAK2 in response to IFNs-α or IFN-γ, respectively.
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting
Especificaciones
JAK1 | |
250μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2b κ | |
Affinity Purified |
73 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Canine, Chicken, Frog, Human, Mouse, Rat | |
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at -20°C. |
For Research Use Only.