Learn More
anti-IgM κ, Mouse, FITC, Clone: G155-228, Isotype Control, BD
337.00€ - 387.00€
Especificaciones
Clon | G155-228 |
---|---|
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot |
Conjugado | FITC |
Especie del huésped | Mouse |
Especies diana | Non-human Primate |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15847238
|
BD Biosciences
553474 |
0.25 mg |
387.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15826658
|
BD Biosciences
551448 |
50 Tests |
337.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The G155-228 antibody is specific for the hapten trinitrophenol (TNP), a hapten not expressed on non-human primate cells or non-human primate cell lines. In the absence of specific binding, this immunoglobulin may bind non-specifically to Fc receptors.
Host Species: Mouse
Clone: G155-228
Isotype: IgM, κ
Species Reactivity: Non-human primate
Immunogen: TNP-Keyhole Limpet Hemocyanin
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Intracellular Staining
Especificaciones
G155-228 | |
FITC | |
Non-human Primate | |
IgM κ | |
Undiluted at 4°C. Protect from exposure to light. Do not freeze. |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Mouse | |
TNP-keyhole limpet hemocyanin | |
Affinity Purified |