missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-IgG2 λ1, Hamster, Clone: Ha4/8, Isotype Control, BD

Marca:  BD Biosciences 553962

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 15827498

  • 510.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

The Ha4/8 antibody is specific for the keyhole limpet hemocyanin (KLH).

Host Species: Hamster
Clone: Ha4/8
Isotype: IgG2, λ1
Immunogen: Keyhole limpet hemocyanin

Cytotoxicity Assay, ELISA, Flow Cytometry, Isotype Control

Especificaciones

Especificaciones

Cytotoxicity Assay, ELISA, Flow Cytometry
0.5mg/mL
Hamster
Affinity Purified
Undiluted at 4°C
Ha4/8
Unconjugated
Keyhole limpet hemocyanin (KLH)
0.5 mg
IgG2 λ1
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales